Learn More
Clorhidrato de éster etílico de glicina-2-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-2-13C Ethyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 58420-91-0 |
| Fórmula molecular | 13C C3 H9 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glycine-2-13C, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine-2-13C, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Glycine-2-13C ethyl ester hydrochloride, Glycine-13C ethyl ester hydrochloride, 2-Aminoacetic-2-13C acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate-2-13C hydrochloride, Ethyl glycinate-2-13C hydrochloride, Ethyl glycine-13C hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1; |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[13CH2]N |
| Nombre IUPAC | etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0434 |