Learn More
Glicina-2-13C-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-2-13C-15N |
| CAS | 91795-59-4 |
| Fórmula molecular | 13C C H5 15N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1 |
| SMILES | [15NH2][13CH2]C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(15N)azanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 77.053 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.032 |