Learn More
Glicina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine (15N) |
| CAS | 7299-33-4 |
| Fórmula molecular | C2H515NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glycine-15N (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), [15N]Glycine, Glycine labeled with nitrogen-15, Nitrogen-15 glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1 |
| SMILES | [15NH2]CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(^{15}N)azanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 76.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.0291 |