Learn More
Glicina-13C2, TRC
Código de producto. 30403333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403333 25 mg
30397840 50 mg
30391176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61599825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67836-01-5
Fórmula molecular 13C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 77.05
Sinónimo 2-Aminoacetic-13C2 Acid, Aciport-13C2, Aminoethanoic-13C2 Acid, Glicoamin-13C2, Glycocoll-13C2, Glycolixir-13C2, Glycosthene-13C2, Gyn-Hydralin-13C2, H 1-13C2, NSC 25936-13C2, NSC 2916-13C2, NSC 54188-13C2, Padil-13C2
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine-13C2
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.0387