Learn More
Clorhidrato de éster etílico de glicina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-13C2 Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1246819-31-7 |
| Fórmula molecular | 13C2 C2 H9 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycine-1,2-13C2, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine-13C2 ethyl ester hydrochloride, 2-Aminoacetic-1,2-13C2 acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate-1,2-13C2 hydrochloride, Ethyl glycinate-13C2 hydrochloride, Ethyl glycine-13C2 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1; |
| SMILES | Cl.CCO[13C](=O)[13CH2]N |
| Nombre IUPAC | etilo 2-aminoacetato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 141.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0467 |