Learn More
Glicina-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30006455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2.50 miligramo
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006455 250 mg 250 miligramos
30011814 2.5 mg 2.50 miligramo
30005305 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615993250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211057-02-2
Fórmula molecular 13C2 H5 15N O2
Peso molecular (g/mol) 78.05
Sinónimo Glycine-1,2-13C2-15N (ACI), Glycine-13C2-15N (9CI), 13C215N-Glycine, [1,2-13C2,15N]-Glycine, Glycine-13C2,15N, 2-(Amino-15N)acetic-1,2-13C2 acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(^{15}N)azanilacético
SMILES [15NH2][13CH2][13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine-13C2,15N
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.0358
Porcentaje de pureza >95%