Learn More
Glicina-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine-13C |
| CAS | 20220-62-6 |
| Fórmula molecular | C13CH5NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Aminoacetic Acid-13C, Aciport-13C, Aminoethanoic Acid-13C, Glicoamin-13C, Glycocoll-13C, Glycolixir-13C, Glycosthene-13C, Gyn-Hydralin-13C, NSC 25936-13C, NSC 2916-13C, NSC 54188-13C, Padil-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1 |
| SMILES | OC([13CH2]N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 76.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.0354 |