Learn More
Glicina-1-13C, TRC
Código de producto. 30138389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138389 100 mg 100 miligramos
30008811 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG201152100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20110-59-2
Fórmula molecular 13C C H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 76.059
Sinónimo (Carboxy-13C)-glycine
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NC[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine-1-13C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0354