Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 3,5
Código de producto. 15482969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482969 250mL 250 ml
15492969 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482969 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60154.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-40-675.067 g/mol
Glycine, is used as a compound for polyacrylamide gel electrophoresis and Western blots. It is also used widely as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers (Tris-Glycine; sc-296648) where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. It is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicina se utiliza como compuesto para la electroforesis en gel de poliacrilamida y Western blotting. También se utiliza ampliamente como tampón para una gran variedad de aplicaciones inmunológicas. Se utiliza con frecuencia en la preparación de tampones TG (Tris-glicina; sc-296648) donde el tampón se utiliza como tampón de transferencia o de proceso para electroforesis en gel de poliacrilamida y Western blotting. También se utiliza como eluyente en cromatografía de columnas. Se ha informado de que la glicina se utiliza en la determinación enzimática de lactato con deshidrogenasa láctica.
Solubilidad
Es soluble en agua (100 mg/ml) y acetona (ligeramente soluble). Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Peso molecular (g/mol) 75,067
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 3,5
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Olor Inodoro