Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 3,0
Código de producto. 15434899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434899 250 mL 250 ml
15444899 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434899 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62527.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Glycine is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicina se utiliza ampliamente como tampón para diversas aplicaciones inmunológicas. Se utiliza con frecuencia en la preparación de tampones TG, donde el tampón se utiliza como tampón de desplazamiento o de transferencia para electroforesis en gel de poliacrilamida y Western blotting. La glicina también se utiliza como eluyente en la cromatografía de columnas. Se ha demostrado que la glicina se utiliza en la determinación enzimática de lactato con deshidrogenasa láctica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Almacénelo alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Concentración 0.2 M
pH 3.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL