Learn More
Clorhidrato de glicinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycinamide hydrochloride |
| CAS | 1668-10-6 |
| Fórmula molecular | C2H7ClN2O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H |
| SMILES | Cl.NCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-aminoacetamida; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 110.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0247 |