Learn More
Clorhidrato de glicinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764611 25 g Frasco de plástico 25 g
10112440 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1668-10-6 | C2H6N2O·HCl | 110.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668-10-6
Fórmula molecular C2H6N2O·HCl
Peso molecular (g/mol) 110.54
Número MDL MFCD00013008
Clave InChI WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
Nombre IUPAC 2-aminoacetamida; clorhidrato
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycinamide hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 204°C
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CONH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 343
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycinamide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.