Learn More
Clorhidrato de glicinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479023 100 g 100 g
11459023 5 g 5 g
11469023 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11128.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1668-10-6 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
Glycinamide hydrochloride is a buffer that is useful in the physiological pH range. And it is also used as a pharmaceutical intermediate, in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de glicinamida es un tampón útil en el intervalo de pH fisiológico. Y también se utiliza como intermediario farmacéutico, en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (1100 g/l).
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668-10-6
Fórmula molecular C2H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 110.541
Número MDL MFCD00013008
Clave InChI WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
Nombre IUPAC 2-aminoacetamida; clorhidrato
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycinamide hydrochloride
Punto de fusión ∼204°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3554199
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (1100g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 98%