Learn More
Dimetilacetal de glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycinal Dimethyl Acetal |
| CAS | 22483-09-6 |
| Fórmula molecular | C4H11NO2 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Aminoacetaldehyde Dimethylacetal, 2,2-Dimethoxyethanamine, 2,2-Dimethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Dimethyl Acetal, DEA, NSC 73701 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(CN)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetoxietanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.079 |