Learn More
Cloruro de gliciditrimetilamonio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30392982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392982 100 mg -
30393650 1 g -
30400306 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG616008100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3033-77-0
Fórmula molecular C6H14NO.Cl
Peso molecular (g/mol) 151.63
Sinónimo (2,3-Epoxypropyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-trimethyloxiranemethanaminium chloride
Nombre IUPAC trimetil(oxiran-2-ilmetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyltrimethylammonium Chloride (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0764