Learn More
Estearato de glicidila, TRC
Código de producto. 30009185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009185 2.5 g 2.50 g
17957694 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6159852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7460-84-6
Fórmula molecular C21 H40 O3
Peso molecular (g/mol) 340.54
Sinónimo Glycidyl Stearate, Octadecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, Octadecanoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Stearic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, stearate (8CI), Glycidol stearate, Glycidyl octadecanoate, Glycidyl stearate, NSC 404228, Stearic acid glycidyl ester
Nombre IUPAC Oxiran-2-ilmetil octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Stearate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2977
Porcentaje de pureza >95%