Learn More
Estearato de glicidila-d35, TRC
Código de producto. 30240474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240474 50 mg 50 miligramos
30240698 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61598750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-60-9
Fórmula molecular C21H5D35O3
Peso molecular (g/mol) 375.76
Sinónimo Octadecanoic Acid-d35 2-Oxiranylmethyl Ester, Stearic Acid-d35 2,3-Epoxypropyl Ester, Glycidyl Octadecanoate-d35, NSC 404228-d35, Stearic Acid-d35 Glycidyl Ester;
SMILES O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])OCC1OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Stearate-d35
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h20H,2-19H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.5174