Learn More
(S)-(+)-3-Nitrobencenosulfonato de glicidilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451419 25 g 25 g
15431419 1 g 1 g
15441419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64289.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of enantiopure bisoprolol by reacting with phenols using cesium fluoride as catalyst. It is also involved in the preparation of orally active HIV-1 protease inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-3-nitrobencenosulfonato de glicidilo se utiliza en la síntesis de bisoprolol enantiopuro al reaccionar con fenoles usando el fluoruro de cesio como catalizador. También participa en la preparación del inhibidor de la proteasa del VIH-1 activo por vía oral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, cloruro de metileno y tetrahidrofurano. Insoluble en hexano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115314-14-2
Fórmula molecular C9H9NO6S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Número MDL MFCD00064582
Clave InChI AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
Nombre IUPAC 3-nitrobencenosulfonato de [(2S)-oxiran-2-il]metil
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate
Punto de fusión 63°C to 66°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4704457
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 98%