Learn More
Éter fenílico de glicidilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420397 50 g 50 g
11430397 250 g 250 g
11410397 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21768.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
2-(Phenoxymethyl)oxirane is used in the synthesis of hydrazide-containing inhibitors of HIV-1 integrase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(fenoximetil)oxirano se utiliza en la síntesis de inhibidores de la integrasa VIH-1 que contienen hidrazida.
Solubilidad
Soluble en agua (2,4 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-60-1
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00005133,MFCD31699959
Clave InChI FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
Nombre IUPAC 2-(fenoximetil)oxirano
SMILES C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl phenyl ether
Punto de fusión 3.5°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 244°C to 246°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.531
Cantidad 50 g
Beilstein 2744
Información de solubilidad Soluble in water (2.4g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%