Learn More
Palmetato de glicidilo, TRC
Código de producto. 17969064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969064 10 mg 10 miligramos
17987604 100 mg 100 miligramos
17928494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61595010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7501-44-2
Fórmula molecular C19 H36 O3
Peso molecular (g/mol) 312.49
Sinónimo Glycidyl Palmitate, Hexadecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, Hexadecanoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Palmitic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), (±)-Glycidyl palmitate, Glycidyl hexadecanoate, Glycidyl palmitate, NSC 406558, Palmitic acid glycidyl ester
Nombre IUPAC Oxiran-2-ilmetil hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Palmitate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2664
Porcentaje de pureza >95%