Learn More
Glicidilo palmitato-d5 (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Palmitate-d5 |
| CAS | 1794941-80-2 |
| Fórmula molecular | C19 D5 H31 O3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | [Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] hexadecanoate, Glycidyl palmitate-d5, Hexadecanoic acid (2-oxiranyl-1,3,3-d3)methyl-d2 ester, Palmitic acid 2,3-epoxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, (±)-Glycidyl-d5 palmitate, Glycidyl-d5 hexadecanoate, Glycidyl palmitate D5 (glycidyl-D5), Palmitic acid glycidyl-d5 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3/i16D2,17D2,18D |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metil] hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 317.518 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.298 |
| Mostrar más |