Learn More
Glicidilo palmato (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Palmitate |
| CAS | 7501-44-2 |
| Fórmula molecular | C19 H36 O3 |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Sinónimo | Glycidyl Palmitate, Hexadecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, Hexadecanoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Palmitic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), (±)-Glycidyl palmitate, Glycidyl hexadecanoate, Glycidyl palmitate, NSC 406558, Palmitic acid glycidyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | Oxiran-2-ilmetil hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 312.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2664 |
| Mostrar más |