Learn More
Oleato de glicidilo, TRC
Código de producto. 17943535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943535 25 mg 25 miligramos
17984135 100 mg 100 miligramos
17952285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61593025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5431-33-4
Fórmula molecular C21 H38 O3
Peso molecular (g/mol) 338.52
Sinónimo Glycidyl Oleate, Oleic acid-glycidyl ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, oxiranylmethyl ester, Oleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, oleate (8CI), Glycidyl oleate, NSC 13542, Oleic acid glycidyl ester
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Oleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.2821
Porcentaje de pureza >95%