Learn More
Miristato de glicidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Myristate |
| CAS | 7460-80-2 |
| Fórmula molecular | C17H32O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Glycidyl Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl Ester, NSC 404224 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | tetradecanoato de oxiran-2-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.2351 |