Learn More
Glicidilo Mirista-d5, TRC
Código de producto. 30240538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240538 1 mg 1 miligramo
30240857 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6158021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330180-72-7
Fórmula molecular C17H27D5O3
Peso molecular (g/mol) 289.46
Sinónimo Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Glycidyl-d5 Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 404224-d5;
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] tetradecanoato
SMILES O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Myristate-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.2665