Learn More
Glycidil Miristato-d5 (1,0 mg/mL en isopropanol), TRC
Código de producto. 30476269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30476269 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT83821X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Myristate-d5
CAS 1330180-72-7
Fórmula molecular C17H27D5O3
Cantidad 1 mL
Sinónimo Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Glycidyl-d5 Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 404224-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D
SMILES O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] tetradecanoato
Peso molecular (g/mol) 289.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.2665
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glycidyl Myristate-d5 1 mg/mL