Learn More
Metacrilato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30396433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396433 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30396433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6501282.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Epoxypropyl methacrylate
CAS 106-91-2
Fórmula molecular C7 H10 O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxiranylmethyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester (9CI), Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), (±)-Glycidyl methacrylate, 2-Methylacrylic acid oxiranylmethyl ester, 2-[(Methacryloyloxy)methyl]oxirane, 3-Methacryloyloxy-1,2-epoxypropane, Acryester G, Acryester GMA, Acryester GU, Blemmer G, Blemmer GH, Blemmer GH-LC, Blemmer GMA, Blemmer GP, Blemmer GS, EM 54, Epoxypropyl methacrylate, Glycidol methacrylate, Glycidyl methacrylate, Glycidyl α-methylacrylate, Light Ester G, M 0590, Methacryloyloxymethyloxirane, NSC 24156, NSC 67195, P 1901, SR 379, SY-Monomer G, Sartomer 379, Sartomer SR 379
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil 2-metilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 142.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063