Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496770 250 g 250 g
11486770 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11133.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de glicidilo se utiliza, normalmente, como monómero en la preparación de resinas epoxi. También se usa para proveer a las poliolefinas y otras resinas de acrilato de función epoxi. Además, resulta útil como aditivo de resina epoxi para formulaciones de revestimiento de pintura y adhesivos.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con peróxidos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-91-2
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00005137
Clave InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -82°C
Densidad 1.078
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 2506
Información de solubilidad Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%