Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486770 50 g 50 g
11496770 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11133.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de glicidilo se utiliza, normalmente, como monómero en la preparación de resinas epoxi. También se usa para proveer a las poliolefinas y otras resinas de acrilato de función epoxi. Además, resulta útil como aditivo de resina epoxi para formulaciones de revestimiento de pintura y adhesivos.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con peróxidos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-91-2
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00005137
Clave InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -82°C
Densidad 1.078
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 2506
Información de solubilidad Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycidyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycidyl methacrylate