Learn More
Linolenato de glicidila, TRC
Código de producto. 30137463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137463 500 mg 500 miligramos
30007473 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615710500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51554-07-5
Fórmula molecular C21 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 334.49
Sinónimo (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester;
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linolenate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2508