Learn More
Linolenato de glicidilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Linolenate-D5 |
| CAS | 1287393-54-7 |
| Fórmula molecular | C21 D5 H29 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metil] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.2822 |