Learn More
Linolenato de glicidilo-d5, TRC
Código de producto. 30391974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30391974 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6157122.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linolenate-D5
CAS 1287393-54-7
Fórmula molecular C21 D5 H29 O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metil] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
Peso molecular (g/mol) 339.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2822
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.