Learn More
Linoleato de glicidilo, TRC
Código de producto. 17957914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957914 50 mg 50 miligramos
17929834 10 mg 10 miligramos
17909174 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17957914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61572050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24305-63-3
Fórmula molecular C21 H36 O3
Peso molecular (g/mol) 336.51
Sinónimo 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, oxiranylmethyl ester, Linoleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, linoleate (8CI), 2,3-Epoxypropyl linoleate, Glycidyl linoleate, Linoleic acid glycidyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, Linoleic acid-glycidyl ester
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linoleate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2664
Porcentaje de pureza >95%