Learn More
Linoleato-d5 de glicidilo, TRC
Código de producto. 30240947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240947 10 mg 10 miligramos
30240873 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61572210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246834-15-0
Fórmula molecular C21 2H5 H31 O3
Peso molecular (g/mol) 341.54
Sinónimo Glycidyl Linoleate D5 (Glycidyl D5), Linoleic acid-glycidyl ester D5 (glycidyl D5)
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linoleate glycidyl-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.2978