Learn More
Linoleato de glicidilo d5 (1,0 mg/mL en isopropanol), TRC
Código de producto. 30473649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30473649 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT83971X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linoleate glycidyl-d5
CAS 1246834-15-0
Fórmula molecular C21 2H5 H31 O3
Cantidad 1 mL
Sinónimo Glycidyl Linoleate D5 (Glycidyl D5), Linoleic acid-glycidyl ester D5 (glycidyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metilo] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
Peso molecular (g/mol) 341.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.2978
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glycidyl Linoleate glycidyl-d5 1 mg/mL