Learn More
Laurato de glicidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl Laurate |
| CAS | 1984-77-6 |
| Fórmula molecular | C15 H28 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol Laurate, Glycidyl Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl Ester, NSC 406541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de oxiran-2-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 256.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.2038 |