Learn More
Hexanoato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30240639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240639 100 mg 100 miligramos
30240546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615560100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17526-74-8
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.22
Sinónimo Hexanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Hexanoic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, Hexanoic Acid Oxiranylmethyl Ester;
SMILES CCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Hexanoate