Learn More
Glycidil Eicosapentaenoato-d5, TRC
Código de producto. 30240794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240794 10 mg 10 miligramos
30240835 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61565210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795143-63-3
Fórmula molecular C23H29D5O3
Peso molecular (g/mol) 363.55
Sinónimo (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Glycidyl-d5 Ester, EPA Glycidyl-d5 Ester;
SMILES O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Eicosapentaenoate-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2,22D
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2822