Learn More
Caprilato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30401004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401004 1 g
30390258 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6155201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24412-91-7
Fórmula molecular C11H20O3
Peso molecular (g/mol) 200.27
Sinónimo Octanoic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, Octanoic Acid Oxiranylmethyl Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol Octanoate, 2,3-Epoxypropyl Octanoate
Nombre IUPAC Oxaran-2-ilmetil octanoato
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Caprylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-11(12)14-9-10-8-13-10/h10H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.14