Learn More
Caprato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30240864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240864 100 mg 100 miligramos
30240841 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26411-50-7
Fórmula molecular C13H24O3
Peso molecular (g/mol) 228.33
Sinónimo Decanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Decanoic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol Decanoate, Glycidyl Decanoate;
Nombre IUPAC Oxiran-2-ilmetil decanoato
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Caprate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(14)16-11-12-10-15-12/h12H,2-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1725