Learn More
Acrilato de glicidilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Código de producto. 30402881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402881 5 g
30407137 1 g
30404322 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6501735G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-90-1
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Sinónimo 2-Propenoic acid, oxiranylmethyl ester (9CI), Acrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI, 8CI), Acrylic acid, glycidyl ester (5CI), (Oxiran-2-yl)methyl prop-2-enoate, (±)-Glycidyl acrylate, 2,3-Epoxypropyl acrylate, A 1045, Epoxypropyl acrylate, Glycidyl acrylate, Glycidyl propenoate, NSC 24151, NSC 67196, SR 378
Nombre IUPAC Oxiran-2-ilmetil prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Acrylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-2-6(7)9-4-5-3-8-5/h2,5H,1,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0473