Learn More
Glicidilo 4-Toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 30240971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240971 1 g 1 g
30240711 2.5 g 2.50 g
30240880 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5982701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6746-81-2
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.26
Sinónimo (±)-Glycidyl Tosylate, 2,3-Epoxy-1-propyl p-Toluenesulfonate;2,3-Epoxypropyl Tosylate, Glycidol p-Toluenesulfonate, Glycidyl p-Toluenesulfonate, Glycidyl Tosylate, NSC 143322, Toluene-4-sulfonic Acid Oxiranylmethyl Ester, 4-Methylbenzenesulfonate Oxiranemethanol;
Nombre IUPAC Oxiran-2-ilmetil 4-metilbenzonosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 4-Toluenesulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0456