Learn More
Éter de 4-metoxifenilo de glicidilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438647 5 g 5 g
11448647 25 g 25 g
11458647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19780.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2211-94-1 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2211-94-1
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00005135
Clave InChI AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo glycidyl 4-methoxyphenyl ether, 2-4-methoxyphenoxy methyl oxirane, 2,3-epoxypropyl-4-methoxyphenyl ether, p-methoxyphenyl glycidyl ether, methoxyphenyl glycidyl ether, glycidyl p-methoxyphenyl ether, 2-p-methoxyphenoxymethyl oxirane, 4-methoxyphenoxy methyl oxirane, anisole, p-2,3-epoxypropoxy
PubChem CID 16646
Nombre IUPAC 2-[(4-Metoxifenoxi)metil]oxirano
SMILES COC1=CC=C(OCC2CO2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
Punto de fusión 45°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%