Learn More
2-Metilfeniléter de glicidilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308255 25 g 25 g
11318255 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10136.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2210-79-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2210-79-9
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00037847
Clave InChI KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
PubChem CID 16640
Nombre IUPAC 2-[(2-metilfenoxi)metil]oxirano
SMILES CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2-methylphenyl ether
Densidad 1.079
Punto de ebullición 119°C to 120°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 4585
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico