Learn More
Éter de 2-metoxifenilo de glicidilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438348 5 g 5 g
15448348 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61777.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2210-74-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00190158
Clave InChI RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyphenoxy-2,3-epoxypropane, guaiacol glycidyl ether, 2-2-methoxyphenoxy methyl oxirane, guajacol-glycidaether, 1,2-epoxy-3-o-methoxyphenoxy propane, glycidyl 2-methoxyphenyl ether, 1,2-epoxy-3-2-methoxyphenoxy propane, oxirane, 2-methoxyphenoxy methyl, guajacol-glycidaether german
PubChem CID 98357
Nombre IUPAC 2-[(2-metoxifenoxi)metil]oxirano
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2-methoxyphenyl ether
Punto de fusión 41°C to 48°C
Color Blanco
Punto de ebullición 152°C to 158°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido