Learn More
Éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450408 25 g 25 g
15440408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53508.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19932-26-4
Fórmula molecular C6H8F4O2
Peso molecular (g/mol) 188.122
Número MDL MFCD00054682
Clave InChI DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
Nombre IUPAC 2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoximetil)oxirano
SMILES C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densidad 1.327
Punto de ebullición 50°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.366
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.12
Porcentaje de pureza 97%