Learn More
Éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15440408 5 g 5 g
15450408 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15440408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53508.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter 2,2,3,3-tetrafluoropropílico glicidílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19932-26-4
Fórmula molecular C6H8F4O2
Peso molecular (g/mol) 188.122
Número MDL MFCD00054682
Clave InChI DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
Nombre IUPAC 2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoximetil)oxirano
SMILES C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densidad 1.327
Punto de ebullición 50°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.366
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.12
Porcentaje de pureza 97%