Learn More
Glicidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidol |
| CAS | 556-52-5 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Glycidol, Oxiran-2-ylmethanol, [(2RS)-Oxiran-2-yl]methanol, 2-Oxiranemethanol, 1-Propanol, 2,3-epoxy- (7CI,8CI), Glycidol (6CI), Oxiranemethanol (9CI), (RS)-Glycidol, (±)-2,3-Epoxy-1-propanol, (±)-Glycidol, 1,2-Epoxy-3-hydroxypropane, 1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-propanol, 2-(Hydroxymethyl)oxirane, 3-Hydroxy-1,2-epoxypropane, 3-Hydroxypropylene oxide, Allyl alcohol oxide, Epihydrin alcohol, Epiol OH, Glycide, Glycidol-Virantage VW 10200RP triblock copolymer, Glycidyl alcohol, NSC 46096, Oxiran-2-ylmethanol, Oxiranylmethanol, Racemic glycidol, dl-Glycidol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | oxiran-2-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0368 |