Learn More
Glicidol-d5, TRC
Código de producto. 30407211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407211 5 mg 5 miligramos
30400436 25 mg 25 miligramos
30402252 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6157025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidol-d5
CAS 1246819-20-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 2H5 H O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(O)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 79.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.0682
Porcentaje de pureza >95