Learn More
Glicidol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590931 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10550771 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11924761 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10590931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120051000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 556-52-5 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-52-5
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00005147,MFCD00074873
Clave InChI CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo glycidol, oxiranemethanol, 2,3-epoxy-1-propanol, epihydrin alcohol, glycide, oxiranylmethanol, 3-hydroxypropylene oxide, 1-propanol, 2,3-epoxy, 2,3-epoxypropanol, glycidyl alcohol
PubChem CID 11164
ChEBI CHEBI:30966
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetanol
SMILES OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidol
Punto de fusión -54.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 161.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4300 to 1.4340
Cantidad 100 mL
Beilstein 17,104
Índice Merck 15,4525
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 4.0 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycidol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.